Learn More
Gaze d’or, maille 100 tissée à partir de fils de dia. 0,064 mm (0,0025 po), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11365237 25 x 25 mm 1 pièce
11400351 50 x 50 mm 1 pièce
15421677 50 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11365237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040931.FF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Toile métallique 100 x 100 mm ; Env. .4.9 g ; Zone ouverte : 56,3 % ; largeur d’ouverture : 0,0075 po
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored gauze
Densité 19.32g/cm3 at 20°C
Quantité 25 x 25 mm
Dimensions de la maille 100 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Gaze
Informations sur la solubilité Insoluble in water.