Learn More
Gaze d’or, maille tissée de 52 avec fil à partir de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345237 25 x 25 mm 1 pièce
11490341 50 x 50 mm 1 pièce
15434835 50 x 100 mm 1 pièce
11335237 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11345237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040930.FF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 62,7 % ; largeur d’ouverture : 0,015 po
Gold gauze, 52 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored gauze
Quantité 25 x 25 mm
Dimensions de la maille 52 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Gaze
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia.