Learn More
Toile d’or, 82 mailles tissées à partir d’un fil de dia. 0,06 mm (0,0025 in), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484775 25 x 25 mm 1 pièce
11348558 50 x 50 mm 1 pièce
11470311 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040586.FF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 63,2 % ; largeur d’ouverture : 0,0097 po
Gold gauze is used to trap mercury vapors during the analysis of mercury by cold vapor-atomic absorption spectrophotometer (CVAAS). It is also used as a surface for condensation of mercury. Further, it is used as an electrode in electrochemistry for the reduction of uranium(V).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored gauze
Quantité 25 x 25 mm
Dimensions de la maille 82 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Gaze
Informations sur la solubilité Insoluble in water.