Learn More
Nanoparticules d’or, 100 nm, fonctionnalisées par des groupements acide carboxylique, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 572 nm., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Conditionnement:
0.50mL
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495825 0.5 mL 0.50mL
15474535 0.5 mL 0.50mL
15484535 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67153.&I
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-57-5 | Molecular Formula: Au | Molecular Weight: 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 572nm absorption
Quantité 0.5 mL
Odeur Odorless
Granulométrie 100nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide