Learn More
Nanoparticules d’or, 20 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption à 524nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495835 25 mL 25mL
15405845 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67269.AC
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Colloidal gold is an electron-dense, non-fading marker useful as a probe in electron microscopy, light microscopy and immunoblotting. It requires no additional processing for detection, but in some applications the signal can be enhanced by reaction with silver. It can be complexed with biomolecules by strong, non-covalent interactions. Particles less than 15 nm are most useful in transmission electron microscopy and for applications where access to the probe may be hindered by larger particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’or colloïdal est un marqueur dense aux électrons et non décolorant utile comme sonde en microscopie électronique, en microscopie optique et en immunobuvardage. Il ne nécessite aucun traitement supplémentaire pour la détection, mais dans certaines applications, le signal peut être amélioré par réaction avec de l’argent. Il peut être complexé avec des biomolécules par des interactions fortes et non covalentes. Les particules inférieures à 15 nm sont plus utiles pour la microscopie électronique par transmission et pour les applications où l’accès à la sonde peut être entravé par de plus grandes particules.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Il est soluble dans l’aqua regia, l’acide nitrique et l’acide chlorhydrique.
Remarques
Particules par ml : 6,54E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 524nm absorption
Quantité 25 mL
Granulométrie 20nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. It is soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid.