Learn More
Nanoparticules d’or, 250 nm, fournies dans 0,1mM de PBS, sans réactif, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480747 25 mL 25mL
15490747 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67457.AC
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ideal for sensitive applications requiring a minimum amount of contaminating reactants. Well suited for protein conjugate development by passive adsorption to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Marron à rose
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, reactant-free
Quantité 25 mL
Granulométrie 250nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Pourcentage de pureté 99%