Learn More
Nanoparticules d’or, 300 nm, fournies dans 0,1 mg/ml de citrate de sodium avec stabilisateur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474505 25 mL 25mL
15484505 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474505 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67066.AC
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-57-5 | Molecular Formula: Au | Molecular Weight: 196.97 g/mol
For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène
  • En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer
Quantité 25 mL
Odeur Odorless
Granulométrie 300nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide