Learn More
Nanoparticules d’or, 30 nm, fournies en PBS 0,1 mm, 95 %, dia. ext. 1, absorption 526 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440737 25 mL 25mL
15474605 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67368.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Pour le développement de conjugués de peptides et d’or protéique à utiliser dans des applications telles que le transfert, la microscopie et la technique TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 526nm absorption
Quantité 25 mL
Granulométrie 30nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Pourcentage de pureté 95%