Learn More
Nanoparticules d’or, 40 nm, fonctionnalisées par des groupements biotine, pégylées, dia. ext. 50, fournies dans de l’eau purifiée, absorption à 530 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 mL
Conditionnement:
0.50mL
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404495 1 mL 1mL
15494485 0.5 mL 0.50mL
15425815 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15404495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67026.XF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-57-5 | Molecular Formula: Au | Molecular Weight: 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 530nm absorption
Quantité 1 mL
Granulométrie 40nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide