Learn More
Nanoparticules d’or, 50 nm, fonctionnalisées par des groupements amine, 3 kDa pégylées, dia. ext. de 50, absorption à 535 nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
| Couleur | Rose à rouge |
| Note relative au nom | amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 535nm absorption |
| Quantité | 0.5 mL |
| Granulométrie | 50nm |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Forme | Liquide |