Learn More
Nanoparticules d’or, 5 nm, fonctionnalisée par des groupements biotine, pégylée, dia. ext. 50, fournies dans de l’eau purifiée, absorption à 515-520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
| Couleur | Marron à rouge |
| Note relative au nom | biotin to functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 515 to 520nm absorption |
| Quantité | 0.5 mL |
| Granulométrie | 5nm |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Forme | Liquide |