Learn More
Nanoparticules d’or, 5 nm, fournies en citrate de sodium 0,1 mg/ml avec stabilisateur, dia. ext. 1, absorption 515-520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- À utiliser pour l’adsorption de ligands thiolatés tels que les oligonucléotides et les glycols en polyéthylène.
- En outre, en raison de la stabilité accrue, ces nanoparticules d’or sont idéales pour être utilisées en applications physiques et optiques
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
| Couleur | Rouge |
| Note relative au nom | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 515 to 520nm absorption |
| Quantité | 25 mL |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 5nm |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Forme | Liquide |