Learn More
Nanoparticules d’or, 90 nm, fournies en PBS 0,1 mm, 95 %, D.E. 1, absorption 564 nm, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Pour le développement de conjugués de peptides et d’or protéique à utiliser dans des applications telles que le transfert, la microscopie et la technique TEM
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold nanoparticles |
| Couleur | Rose à rouge |
| Note relative au nom | supplied in 0.1mM PBS, OD: 1, 564nm absorption |
| Quantité | 25 mL |
| Granulométrie | 90nm |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Forme | Liquide |
| Pourcentage de pureté | 95% |