Learn More
Fil de palladium doré, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre, hybridé, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
50 cm
1 m
Conditionnement:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349577 25 cm 25cm
11339577 50 cm 50cm
11329577 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041206.BU
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold Palladium wire
Note relative au nom 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Au:Pd; 60:40 wt%
Quantité 25 cm
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00003436
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%