Learn More
Poudre d’or, maille de -100, Premion™, 99,998 % (base de métaux) Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446625 5 g 5g
15436625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044882.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Or, Au, numéro CAS-7440-57-5, brunâtre, feuille, c.i. pigment métal 3 c.i., flocon, magnésium violet, colloïdal, ci pigment métal 3, coquille, poudre, or, colloïdal, 5 g, poudre or, 99,998 % (à base de métaux), CHEBI:30050, or, 19,32 g/cm3 à 20°C, 231-165-9, PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N, maille -100
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored powder
Densité 19.32g/cm3 at 20°C
Quantité 5 g
Dimensions de la maille -100 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Forme Poudre