Learn More
Poudre d’or, -20+100 mailles, Premion™, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Gold powder |
| Quantité | 1 g |
| Dimensions de la maille | −20+100 Mesh |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.995% |
| Qualité | Premion |