Learn More
Poudre d’or, sphérique, APS 0,8-1,5 micron, + 99,96 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339127 250 mg 250mg
11359127 1 g 1g
11349127 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039817.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Densité apparente 40-70 g/po3, Masse volumique tassée : 4,0-9,0 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Specifications
Nom chimique ou matériau Gold
Quantité 250 mg
Plage de pourcentage du dosage 99.96+%, (metal basis)
Forme Poudre, sphérique, APS 1,5 à 3,0 μm