Learn More
Tige d’or, 3 mm (0,1 po) de diamètre, Premion™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11381988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011892.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .3.7 cm/5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
CAS 7440-57-5
Aspect Gold colored rod
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Forme Tige, 3 mm (0,1 po) de diamètre
Formule moléculaire Au
Numéro MDL MFCD00003436
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nom IUPAC or
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050