Learn More
Tige d’or, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
Conditionnement:
10mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377397 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11377397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012555.HF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 7440-57-5
Quantité 10 mm
Odeur Odorless
Poids ≈6.1g/10mm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Au
Numéro MDL MFCD00003436
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nom IUPAC or
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion