Description
- Plage de tarage de pleine capacité
- L’arrêt est automatique.
- Indicateur de stabilité
- Indicateur de batterie faible
- Boîtier à couvercle rabattable en plastique robuste
- Plateforme de pesée : 2,50D × 2,63 in L (6,4 × 6,7 cm)
- Dimensions : 2,75 L × 3,875 W × 0,875 in H (7,0 × 9.8 × 2,2 cm)
- Poids net : 2,7 oz.
- Deux piles AAA incluses
Certifications
CE
Compliance
Émission AS/NZS4251.1, immunité AS/NZS4252.1.
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Type de batterie | 2 AAA |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008, AS/NZS 4251.1, AS/NZS 4252.1, CE |
| Capacité | 300 g, 0,6 lb. |
| Type d’affichage | LCD |
| Précision affichage | 0,05 g |
| Format | Gramme, once, carat, grain |
| Comprend | Plastique |
| Linéarité | ±3 g |
| Matériau | Plastique ABS, acier inox |
| Modèle | YA302 |
| Afficher plus |