Learn More
OHAUS™ Balances de poche série Gold
Code produit 13572320 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 g, 0,22 lb
300 g, 0,6 lb.
500 g (18 oz)
Modèle:
YA102
YA302
YA501
Précision affichage:
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Modèle Précision affichage Conditionnement
13572320 500 g (18 oz) YA501 0,1 g 1 pièce
13552320 300 g, 0,6 lb. YA302 0,05 g 1 pièce
13562320 100 g, 0,22 lb YA102 0,01 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13572320 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 80251912
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfaites pour peser des bijoux, des pièces de monnaie et de petites pièces. Les balances de poche OHAUS série Gold sont dotées d’un grand écran LCD rétroéclairé et d’un système de calibrage externe.
  • Plage de tarage de pleine capacité
  • L’arrêt est automatique.
  • Indicateur de stabilité
  • Indicateur de batterie faible
  • Boîtier à couvercle rabattable en plastique robuste
  • Plateforme de pesée : 2,50D × 2,63 in L (6,4 × 6,7 cm)
  • Dimensions : 2,75 L × 3,875 W × 0,875 in H (7,0 × 9.8 × 2,2 cm)
  • Poids net : 2,7 oz.
  • Deux piles AAA incluses
Certifications
CE
Compliance
Émission AS/NZS4251.1, immunité AS/NZS4252.1.
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie 2 AAA
Certifications/Conformité ISO 9001:2008, AS/NZS 4251.1, AS/NZS 4252.1, CE
Capacité 500 g (18 oz)
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,1 g
Format Gramme, once, carat, grain
Comprend Plastique
Linéarité ±3 g
Matériau Plastique ABS, acier inox
Modèle YA501
Reproductibilité ±3 g
Plage de températures (impériale) 50°F à 77°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 25°C
Type Balance de poche série Gold
Dimensions (L x l x H) 7,5 x 11 x 2 cm (2,9 x 4,3 x 0,79 in)
Longueur (impériale) 2,9 in
Longueur (métrique) 7,5 cm
Largeur (impériale) 4,3 in
Largeur (métrique) 11 cm
Hauteur (impériale) 0,79 in
Hauteur (métrique) 2 cm
Poids (impériale) 0,16 lb
Poids (métrique) 0,076 kg