Learn More
Grenaille d’or, 0,8 à 6 mm (0,03 à 0,2 po), Premion™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361129 1 g 1g
11381129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011355.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold shot
Note relative au nom 0.8 to 6mm (0.03 to 0.2 in.)
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Forme Tir
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion