Learn More
Cartouche en or, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, Premion™, 99,995 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474775 5 Pc. 5 pièces
15464775 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040442.KJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    821.10€
    660.65€ / 5 pièces
    Économisez 160.45€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Électronique, dépôt en phase vapeur
Electronics, vapor depositionGold slug is used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈0.49g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Premion