Learn More
Éponge en or, maille de -20, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396657 5 g 5g
11386657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000827.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold sponge
Quantité 5 g
Dimensions de la maille −20 Mesh
Forme Éponge
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%