Learn More
Feuilles minces en or, 0,002 mm (0,00008 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349628
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349628 25 x 25 mm 25mm
11430680 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044136.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold Thinfoil
Note relative au nom 0.002mm (0.00008 in.) thick, not certified pinhole free
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.02g/25x25mm
Forme Feuille mince
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%