Learn More
Fil d’or, 0,0127 mm (0,0005 po) de diamètre, 4,88 m (16 pi), 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486045 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014353.KS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire
Note relative au nom 0.0127mm (0.0005 in.) dia., 4.88m (16 ft.)
CAS 7440-57-5
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Poids ≈0.0024g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Au
Numéro MDL MFCD00003436
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nom IUPAC or
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Pourcentage de pureté 99.9%