Learn More
Fil d’or, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Premion™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold |
| Couleur | Golden |
| Aspect | Gold colored wire |
| Quantité | 5 m |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.995% (Metals basis) |
| Forme | Fil, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre |