Learn More
Fil d'or, diamètre 0,25 mm (0,01 in), pureté 99,9 % (sur la base des métaux)
Code produit 11396627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
Conditionnement:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396627 1 m 1m
11386627 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000725.G1
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS : 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
CAS 7440-57-5
Quantité 1 m
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Au
Numéro MDL MFCD00003436
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
Nom IUPAC or
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Pourcentage de pureté 99.9%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement