Learn More
Fil d’or, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Premion™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381538 25 cm 25cm
11371538 100 cm 100cm
11391538 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11381538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010967.BU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈0.95g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Premion