Learn More
Fil d’or, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Premion™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317058
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317058 25 cm 25cm
11327058 100 cm 100cm
11337058 500 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11317058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014730.BU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .0.95 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored wire
Densité 19.32g/cm3 at 20°C
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre