Learn More
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
sur devis
Identifiants chimiques
| CAS | 7440-57-5 |
|---|---|
| Formule moléculaire | Au |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.967 |
| Numéro MDL | MFCD00003436 |
| Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
| CID PubChem | 23985 |
| ChEBI | CHEBI:30050 |
| Nom IUPAC | gold |
| SMILES | [Au] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15447425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.BS |
10cm |
sur devis
10cm |
N/A | |||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
15457425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.BW |
50cm |
sur devis
50cm |
N/A | |||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
15454115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.CB |
250cm |
sur devis
250cm |
N/A | |||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| Au | |
| MFCD00003436 | |
| colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
| CHEBI:30050 | |
| [Au] |
Spécification
| Gold wire | |
| 7440-57-5 | |
| ≈3.79g/m | |
| Au | |
| colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
| [Au] | |
| 196.967 | |
| CHEBI:30050 | |
| Premion™ |
| 0.5mm (0.02 in.) dia., annealed | |
| Odorless | |
| (metals basis) | |
| MFCD00003436 | |
| PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
| gold | |
| 23985 | |
| 99.999% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5070000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures