Learn More
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047160.BS
Quantité 10cm
Code produit. 15447425
  • sur devis / 10cm
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spécification
Gold wire
7440-57-5
Odorless
(metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
99.999%
0.5mm (0.02 in.) dia., annealed
10cm
≈3.79g/m
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
Premion™