Learn More
Fil d’or, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit 11331538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Conditionnement:
100cm
250cm
25cm
5cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331538 5 cm 5cm
11361538 25 cm 25cm
11351538 100 cm 100cm
11341538 250 cm 250cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11331538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010966.BQ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 3,92 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored wire
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre