Learn More
Fil d’or, dia. 1,0 mm (0,04 po), 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 cm
10 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
2cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357058 10 cm 10cm
11347058 2 cm 2cm
11367058 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014731.BS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia.
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Poids ≈15.15g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%