Learn More
Fil d’or, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, Premion™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold wire |
| Note relative au nom | 2.0mm (0.08 in.) dia. |
| Quantité | 25 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈60.6g/m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |
| Qualité | Premion |