Learn More
Acétate de gonadoreline, TRC
Code produit 30138336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138336 100 mg 100mg
30137538 500 mg 500mg
30010701 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138336 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG766713100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34973-08-5
Formule moléculaire C55 H75 N17 O13 . C2 H4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 1242.34
Synonyme Luteinizing hormone-releasing factor (pig), acetate (salt), Luteinizing hormone-releasing factor (swine), acetate (salt) (9CI), 16: PN: WO2006018418 SEQID: 12 claimed protein, Cystorelin, Fertiline, Gonadorelin acetate, Luprolite acetate, Lutrelef, Lutrepulse, Synthetic luteinizing hormone-releasing factor acetate
Nom IUPAC acide acétique ; (2S)-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[2-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[(2-amino-2-oxoétyl)carbamoyl]pyrrolidine-1-yl]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]-4-méthyl-1-oxopentan-2-2-0]amino -yl]amino]-2-oxoéthyl]amino]-3-(4-hydroxyphényl)-1-oxopropane-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropane-2-yl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropane-2-yl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)-1-oxopropane-2-yl]-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(=O)N.CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gonadorelin Acetate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C55H75N17O13.C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;/m0./s1
Poids de la formule 1241.5942
Pourcentage de pureté >95%