Learn More
Motic™ Guide optique à double col de cygne
Code produit 11786576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’ampoule:
Halogène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’ampoule Conditionnement
11786576 Halogène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786576 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101002000142
Expédition estimée: 04-12-2026
Requires
Source de lumière froide Motic MLC-150
Le guide de lumière d’un demi-mètre de long permet à l’utilisateur de diriger la source de lumière là où elle est nécessaire. Le guide de lumière Motic™ à double col de cygne est destiné à être utilisé avec la source de lumière Motic MLC-150.
  • Le guide de lumière à double col de cygne est positionnable, conservant l’angle d’éclairage requis pour les observations
  • Le guide de lumière à fibre optique robuste fournit un éclairage uniforme et léger et est livré avec une gaine en acier inox revêtue de PVC
  • 0,5 m de longueur
  • Pour une utilisation avec la source de lumière froide à halogène MLC-150
Spécification
Type Conducteur à double col de cygne
Type d’ampoule Halogène
À utiliser avec (équipement) Illuminateur de lumière froide Motic MLC-150 (11-776-576)
Longueur (métrique) de portée du bras 0,5 m