Learn More
Watson-Marlow Tubing GORE™ STA-PURE Tubes PCS
Code produit 17827943
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Conditionnement:
0.31cm
30cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
17827943 1,6 mm 30cm
17847933 3,2 mm 0.31cm
17847943 4,8 mm 0.31cm
17857943 6,4 mm 0.31cm
17867943 8,0 mm 0.31cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17827943 Fournisseur Watson-Marlow Tubing Code fournisseur 961.0016.016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
GORE™ STA-PURE Les tubes en silicone renforcés PTFE de PCS offrent des performances à long terme avec une précision reproductible, essentielles dans les industries pharmaceutiques et autres industries de haute technologie.
  • STA-PURE Les tubes de pompe PCS offrent des performances à long terme avec une précision reproductible, essentielles dans les industries pharmaceutiques et autres industries de haute technologie.
  • STA-PURE Le PCS possède une construction composite unique de silicone dans un réseau de PTFE, lui conférant une résistance à l'éclatement supérieure jusqu'à 7 bars (100 psi) et une durée de vie 18 fois plus longue que les tubes en silicone.
  • Il ne produit pratiquement aucune écaillage, est USP Approuvé de classe VI et non toxique, il est idéal pour une large gamme d'applications biopharmaceutiques.
  • Largement utilisé pour des applications ultra-pures telles que la filtration tangentielle, l'ultrafiltration, le transfert de cellules vivantes, la fermentation et l'alimentation des bioréacteurs.
  • Également utilisé pour l'enrobage aqueux des comprimés.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau ePTSE, SS SS en platine
Longueur totale (impériale) 12 in
Longueur totale (métrique) 305 mm
Épaisseur (impériale) 0,0625 po
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Couleur Blanc cassé
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Tubes PCS