Learn More
Watson-Marlow Tubing GORE™ STA-PURE PFL Tubes
Code produit 17897943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Conditionnement:
0.31cm
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
17897943 6,4 mm 0.31cm
17887943 1,6 mm 0.31cm
17215103 3,2 mm 1 pièce
17877943 4,8 mm 0.31cm
17857933 8,0 mm 0.31cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17897943 Fournisseur Watson-Marlow Tubing Code fournisseur 966.0064.016
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
GORE™ STA-PURE PFL Les tubes, anciennement connus sous le nom de tubes Chem-sure, supportent la quasi-totalité des produits chimiques agressifs, y compris les solvants organiques tels que la méthyléthylcétone, le toluène et l'acétone.
  • STA-PURE PFL Il supporte la quasi-totalité des produits chimiques agressifs, y compris les solvants organiques tels que la méthyléthylcétone, le toluène et l'acétone.
  • STA-PURE PFL est un composite haute performance de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) et d'un perfluoroélastomère vulcanisé au platine, offrant une résistance chimique extraordinaire, une durée de vie extrêmement longue et des pressions d'éclatement très élevées.
  • Il est exempt de plastifiants, d'accepteurs d'acide et d'autres auxiliaires de fabrication, ce qui en fait l'un des tubes les plus purs disponibles.
  • Les tests de lixiviation utilisant de l'acétate d'éthyle ont donné plus de 100 fois moins de substances extractibles totales que les autres matériaux de tubes en fluoroélastomère.
  • En outre, STA-PURE PFL dispose de tests de classe VI pour les applications pharmaceutiques.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau ePTFE, FFKM curado con platino
Longueur totale (impériale) 12 in
Longueur totale (métrique) 305 mm
Épaisseur (impériale) 0,25 in
Épaisseur (métrique) 6.4 mm
Couleur Blanc cassé
Dureté 85 (Costa A, ±10)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit PFL Tubería