Learn More
Gosselin™ 100 boîtes de Pétri de 15 mm
Code produit 15448794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Évent:
1
Néant
Conditionnement:
700 pièces
825 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Évent Conditionnement
15448794 1 825 pièces
15478794 Néant 700 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448794 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur SB91101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    105.58€ / 825 pièces
    Économisez 82.42€
    43% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Boîtes de Pétri en polystyrène cristal (PS) avec manchons faciles à ouvrir.
  • Diam. 90 mm
  • Polystyrène cristal (PS)
  • Planéité optimale
  • Pochettes à ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 33/boîte
Nb par paquet 825/boîte
Évent 1
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 90 mm