Learn More
Gosselin™ 100 boîtes de Pétri de 15 mm
Code produit 15478794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Évent:
1
Néant
Conditionnement:
700 pièces
825 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Évent Conditionnement
15478794 Néant 700 pièces
15448794 1 825 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478794 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur SH90101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    94.88€ / 700 pièces
    Économisez 69.12€
    42% de réduction
En stock
Boîtes de Pétri en polystyrène cristal (PS) avec manchons faciles à ouvrir.
  • Diam. 90 mm
  • Polystyrène cristal (PS)
  • Planéité optimale
  • Pochettes à ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 700/boîte
Nb par paquet 28/boîte
Évent Néant
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 90 mm