Learn More
Gosselin™ Boîte de Petri à deux plaques 100 x 15 mm, conditionnement double avec étiquettes de traçabilité, optimisée pour l’automatisation
BIOPHARMA
Code produit 15448784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
825 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
15448784 Stérile 825 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15448784 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur BI93D102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.59€
    161.24€ / 825 pièces
    Économisez 8.35€
    4% de réduction
Expédition estimée: 13-04-2027
Solution optimisée pour l’automatisation et le conditionnement double pour plus de sécurité
Le produit stérile est doté d’un double sachet extérieur avec traçabilité.
  • Trois orifices d’aération
  • Polystyrène de cristal
  • Planéité optimale
  • Fabrication de classe 100
  • Zone dépolie
  • Pochettes à ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Boîte de Pétri
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Nombre de puits 2
Conditionnement Pochettes à ouverture facile, conditionnement double avec étiquettes de traçabilité
Évent 3
Hauteur (métrique) 14,2 mm
Diamètre (métrique) 90 mm