Learn More
Gosselin™ Tubes à essai en polypropylène à base conique
Description
- Produit stérile
- Tubes à centrifuger
- Avec certificat de stérilité détachable
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 600 |
| Conditionnement | Sachet |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Conique |
| Closure Included | Oui |
| Diamètre (métrique) | 29,2 mm |
| Afficher plus |