Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 100 ml en PEHD
Description
- Col large
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 51 mm |
| Quantité | 335/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) | 51mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |