Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Code produit 11830842
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Stérilité:
Ionisé
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
600 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Stérilité unitSize
11830842 Bouchon à vis unique Non stérile 600 pièces
11833350 Bouchon à vis double Non stérile 600 pièces
11888010 Bouchon à vis double Ionisé 600 pièces
12682175 Bouchon à vis avec tampon Non stérile 600 pièces
12692155 Bouchon à vis avec tampon Stériles 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11830842 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur LR50A02
Permettent un excellent stockage de liquides et de solides en laboratoire. Gosselin™ Les bouteilles rondes en PEHD sont disponibles soit avec un bouchon à vis à rebord intérieur, soit avec un bouchon à vis à bourrelet.
  • Produit incassable
  • Qualité alimentaire
  • Stérilisation par ionisation
  • Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Naturel
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 36 mm
Nb par paquet En vrac
Quantité 600/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 36 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 77 mm
Matériau du bouchon PE-HD
Diamètre (métrique) 27 mm
Type de bouchon Bouchon à vis unique