Learn More
Gosselin™ Flacons carrés de 250 ml gradués en PEHD
Code produit 11719592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
PE-HD
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
130 pièces
210 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Matériau du bouchon Certifications/Conformité Couleur de bouchon unitSize
11719592 Bouchon à vis double PE-HD EC N°1935/2004 Bleu 210 pièces
11703104 Bouchon à vis inviolable PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 130 pièces
11763054 Bouchon à vis double PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 210 pièces
11773054 Bouchon à vis double PE-HD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge 210 pièces
11783054 Bouchon à vis unique PEBD EC N°1935/2004 Rouge 210 pièces
11753054 Bouchon à vis unique PEBD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge -
11848861 Bouchon à vis unique PEBD CE N°1935/2004, ISO 11137 Bleu 210 pièces
11773293 Bouchon à vis double PE-HD EC N°1935/2004 Blanc 210 pièces
11793054 Bouchon à vis avec tampon PE-HD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge -
11703064 Bouchon à vis avec tampon PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 210 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11719592 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur LC25007
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 250 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon à vis étanche.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Produit aseptique ou stérilisé par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Naturel
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 57 mm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 57mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 109 mm
Joint de fermeture Trésylène
Matériau du bouchon PE-HD
Type de bouchon Bouchon à vis double