Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD octogonaux
Description
- Aseptiques
- Incassables
- Bouchon à vis avec col étroit
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Translucides |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Comprend | Bouchon à vis en PEBD blanc |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 39 mm |
| Quantité | 300/carton |
| Largeur (métrique) | 39 mm |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |
| Afficher plus |