Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en L
GREENER_CHOICE
Code produit 12908140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Lot de 1000
Quantité par carton : 6000
Quantité par carton : 2 000
Sachets de 5
Conditionnement:
1000 pièces
400 pièces
5000 pièces
6000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12908140 Lot de 1000 1000 pièces
12642285 Lot de 1000 5000 pièces
11821741 Quantité par carton : 2 000 400 pièces
11836191 Sachets de 5 400 pièces
12622265 Quantité par carton : 6000 6000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12908140 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur ETAR01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.89€
    90.23€ / 1000 pièces
    Économisez 6.66€
    6% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les épandeurs d’inoculation en forme de L Gosselin™ sont en PS.
  • Extrémité courbe
  • Stériles et jetables
  • Conditionnés en sachets à glissière inviolables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 148 mm
Quantité Lot de 1000
Forme En L
Matériau Polystyrène
Type de produit Étaleur d’inoculation
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les utilisations environnementales, industrielles, microbiologiques et dans les produits laitiers