Learn More
Gosselin™ Flacons d’échantillonnage environnemental en PET
Code produit 15307067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Comprend:
30 mg de thiosulfate de sodium
60mg de thiosulfate de sodium
Conditionnement:
120 pièces
144 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
15307067 250 ml 30 mg de thiosulfate de sodium 144 pièces
15397057 500 ml 60mg de thiosulfate de sodium 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15307067 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur HP250B51
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PET pour une grande solidité et une visibilité impeccable. Les flacons pour échantillonnage environnemental en PET Corning™ Gosselin™ contiennent du thiosulfate de sodium pour neutraliser le chlore résiduel à des fins de tests précis de l’e
  • Bouchon à vis étanche et inviolable
  • Marquage de traçabilité
  • Légèreté
  • Graduations moulées pour des mesures précises
  • Produit incassable
  • Produit stérile
  • CE-IVD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 31,7mm
Comprend 30 mg de thiosulfate de sodium
Matériau TEP
Longueur (métrique) 63mm
Stérilité Stériles
Largeur (métrique) 63mm
Forme Octogonale
Hauteur (métrique) 132 mm
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable