Learn More
Boîte d’expédition pour lames en PP Gosselin™
Spécification
Spécification
| Capacité de lame | 2 |
| Couleur | Naturel |
| L’appareil peut contenir | Lames |
| Dimensions (L x l) | 85 x 72 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 85 x 72 x 5 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,19 po |
| Hauteur (métrique) | 5 mm |
| Longueur (impériale) | 3,3 po |
| Longueur (métrique) | 85 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Afficher plus |